Få mere at vide
N-nitrosodiphenylamin, TRC
Artikelnummer. 30005533
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005533 5 g
17934535 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005533 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5257755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-30-6
Molekylær formel C12 H10 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Synonym Diphenylamine, N-nitroso- (7CI,8CI), Diphenam N, Diphenylnitrosamine, N,N-Diphenyl-N-nitrosoamine, N,N-Diphenylnitrosamine, N-NITROSODIPHENYLAMINE, N-Nitroso-N-diphenylamine, N-Nitroso-N-phenylaniline, N-Nitroso-N-phenylbenzenamine, N-Nitrosodiphenylamine, N-Phenyl-N-nitrosoaniline, NSC 585, Nitrosodiphenylamine, Ortard, Redax, Retarder J, Sconoc, Vulcatard A, Vulkalent A, Vultrol, Benzenamine, N-nitroso-N-phenyl-
IUPAC navn N,N-diphenylnitrous amid
SMIL O=NN(c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-diphenylamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formel vægt 198.0793
Procent renhed >95%