Få mere at vide
N-nitrosodiphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-amin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-diphenylamine 2,2',4,4',6,6'-d6 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D |
| Formel vægt | 204.117 |