Få mere at vide
N-nitrosodiisopropylamin (1 mg/ml i methanol), TRC
Artikelnummer. 18070800
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
18070800 1 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18070800 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT89351X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodiisopropylamine
CAS 601-77-4
Molekylær formel C6 H14 N2 O
Mængde 1 x 1 mL
Synonym 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
SMIL CC(C)N(N=O)C(C)C
IUPAC navn N,N-di(propan-2-yl)lattergasamid
Molekylvægt (g/mol) 130.188
Formel vægt 130.111
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N-Nitrosodiisopropylamine 1 mg/mL