Få mere at vide
N-Nitrosocytisine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosocytisine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O2/c15-11-3-1-2-10-9-4-8(6-14(10)11)5-13(7-9)12-16/h1-3,8-9H,4-7H2/t8-,9+/m1/s1 |
| Formel vægt | 219.1008 |