CAS RN 19634-60-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Nitrosocytisine, TRC
CAS: 19634-60-7 Molekylær formel: C11 H13 N3 O2 Molekylvægt (g/mol): 219.24 Synonym: (1R,5R)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-3-nitroso-1,5-methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one,(1R)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-3-nitroso-1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one,12-nitrosocytisine,Nitrosocytisine SMIL: O=NN1C[C@H]2C[C@@H](C1)C3=CC=CC(=O)N3C2