Få mere at vide
N-Nitroso Phenylephrine (1mg/mL in methanol), TRC
Artikelnummer. 18003940
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
18003940 1 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18003940 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT34921X1ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosophenylephrine
CAS 78658-64-7
Molekylær formel C9 H12 N2 O3
Mængde 1 x 1 mL
Synonym Benzenemethanol, 3-hydroxy-α-[(methylnitrosoamino)methyl]-, (R)- (9CI), N-Nitrosophenylephrine, N-Nitroso Phenylephrine
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O3/c1-11(10-14)6-9(13)7-3-2-4-8(12)5-7/h2-5,9,12-13H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
SMIL CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)N=O
IUPAC navn N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methyl-nitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 196.203
Formel vægt 196.0848
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N-Nitrosophenylephrine 1 mg/mL