missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitroso-N-(phosphonomethyl)glycine, TRC

Artikelnummer. 30008710
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008710 100 mg
17933505 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN545150100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56516-72-4
Molekylær formel C3 H7 N2 O6 P
Molekylvægt (g/mol) 198.07
Synonym Glyphosate-N-nitroso, Glycine, N-nitroso-N-(phosphonomethyl)- (9CI), 2-[Nitroso(phosphonomethyl)amino]acetic acid, N-Nitrosoglyphosate, Nitrosoglyphosate, Acetic acid, 2-[nitroso(phosphonomethyl)amino]-
IUPAC navn 2-[nitroso(phosphonomethyl)amino]acetic acid
SMIL OC(=O)CN(CP(=O)(O)O)N=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-(phosphonomethyl)glycine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C3H7N2O6P/c6-3(7)1-5(4-8)2-12(9,10)11/h1-2H2,(H,6,7)(H2,9,10,11)
Mængde 100 mg
Formel vægt 198.0042
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.