CAS RN 56516-72-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Nitroso-N-(phosphonomethyl)glycine, TRC
CAS: 56516-72-4 Molekylær formel: C3 H7 N2 O6 P Molekylvægt (g/mol): 198.07 Synonym: Glyphosate-N-nitroso,Glycine, N-nitroso-N-(phosphonomethyl)- (9CI),2-[Nitroso(phosphonomethyl)amino]acetic acid,N-Nitrosoglyphosate,Nitrosoglyphosate,Acetic acid, 2-[nitroso(phosphonomethyl)amino]- IUPAC navn: 2-[nitroso(phosphonomethyl)amino]acetic acid SMIL: OC(=O)CN(CP(=O)(O)O)N=O