missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-nitroso-N-methylanilin, TRC

Artikelnummer. 18094030
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18094030 100 mg
18081550 50 mg
18082950 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18094030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN529925100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 614-00-6
Molekylær formel C7 H8 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Synonym Aniline, N-methyl-N-nitroso- (6CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosobenzenamine, Methylphenylnitrosamine, Methylphenylnitrosoamine, N-Methyl-N-nitrosoaniline, N-Methyl-N-phenylnitrosamine, N-Methyl-N-phenylnitrosoamine, N-Nitroso-N-methylaniline, N-Nitroso-N-methylphenylamine, NSC 137, Nitrosomethylphenylamine, Phenylmethylnitrosamine
IUPAC navn N-methyl-N-phenylnitrous amid
SMIL CN(N=O)c1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-methylaniline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Formel vægt 136.0637
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.