Få mere at vide
N-nitroso-N-methylanilin (100 ug/ml i methanol), TRC
Artikelnummer. 30007844
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30007844 1 x 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30007844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT29921X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-methylaniline
CAS 614-00-6
Molekylær formel C7 H8 N2 O
Mængde 1 x 1 mL
Synonym Aniline, N-methyl-N-nitroso- (6CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosobenzenamine, Methylphenylnitrosamine, Methylphenylnitrosoamine, N-Methyl-N-nitrosoaniline, N-Methyl-N-phenylnitrosamine, N-Methyl-N-phenylnitrosoamine, N-Nitroso-N-methylaniline, N-Nitroso-N-methylphenylamine, NSC 137, Nitrosomethylphenylamine, Phenylmethylnitrosamine
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMIL CN(N=O)c1ccccc1
IUPAC navn N-methyl-N-phenylnitrous amid
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Formel vægt 136.0637
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N-Nitroso-N-methylaniline 100 μg/mL