Få mere at vide
N-nitroso-N-methyl-4-aminosmørrsyre (200 μg/ml i methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid |
| CAS | 61445-55-4 |
| Molekylær formel | C5 H10 N2 O3 |
| Mængde | 1 x 1 mL |
| Synonym | Butanoic acid, 4-(methylnitrosoamino)-, N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid, NMBA, N-Nitrosomethylaminobutyric acid, 4-[Methyl(nitroso)amino]butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| SMIL | CN(CCCC(=O)O)N=O |
| IUPAC navn | 4-[methyl(nitro)amino]butansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vægt | 146.0691 |
| Vis mere |