Få mere at vide
N-nitroso-N-ethylanilin, TRC
Artikelnummer. 30041194
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041194 100 mg
30010634 50 mg
18072050 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041194 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN525875100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-64-6
Molekylær formel C8 H10 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 150.18
Synonym Aniline, N-ethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosobenzenamine, N-Ethyl-N-nitrosoaniline, N-Ethyl-N-phenylnitrosamine, N-Nitroso-N-ethylaniline, N-Nitrosoethylphenylamine, NSC 405070, N-Nitroso-N-ethyl-N-phenylamine, NEPhA
IUPAC navn N-ethyl-N-phenylnitrous amid
SMIL CCN(N=O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-ethylaniline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c1-2-10(9-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Formel vægt 150.0793
Procent renhed >95%