Få mere at vide
N-Nitroso Fluoxetine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosofluoxetine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17F3N2O2/c1-22(21-23)12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)24-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20/h2-10,16H,11-12H2,1H3 |
| Formel vægt | 338.1242 |
| Procent renhed | >95% |