Få mere at vide
N-nitroso-di-n-butylamin-d18 (1,0 mg/ml i methanol), TRC
Artikelnummer. 17997629
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
17997629 1 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17997629 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT94681X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-di-n-butylamine d18
CAS 1219798-82-9
Molekylær formel C8 2H18 N2 O
Mængde 1 x 1 mL
Synonym N-Nitroso-di-n-butylamine D18
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl) lattergasamid
Molekylvægt (g/mol) 176.35
Formel vægt 176.2549
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N-Nitroso-di-n-butylamine d18 1 mg/mL