Få mere at vide
N,N'-p-Phenylenebisacetamid, 98%
Artikelnummer. 11338125
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338125 5 g 5g
11348125 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338125 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08381.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 140-50-1 | C10H12N2O2 | 192,218 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-50-1
Molekylær formel C10H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.218
MDL nummer MFCD00026142
InChI nøgle KVEDKKLZCJBVNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diacetamidobenzene, n,n'-diacetyl-1,4-phenylenediamine, n,n'-p-phenylenebisacetamide, p-phenylenediacetamide, n,n'-diacetyl-p-phenylenediamine, 4'-acetamidoacetanilide, 1,4-bisacetamidobenzene, acetamide, n,n'-1,4-phenylenebis, n-4-acetamidophenyl acetamide, n,n'-p-phenylene di acetamide
PubChem CID 67324
IUPAC navn N-(4-acetamidophenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-p-Phenylenebisacetamide
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 2806271
Formel vægt 192.22
Procent renhed 98%