Få mere at vide
N,N′-Diphenylthiourea, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 154°C |
| Tæthed | 1.30 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00004921 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | N,N′-Diphenylthiourea, Thiocarbanilide, 1,3-Diphenylthiourea, N,N′-Diphenylthiourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.31 |
| Grad | Research |