Få mere at vide
N,N'-Diphenylthiourea, 98%
Artikelnummer. 11448770
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448770 100 g 100g
11484187 500 g 500g
11494187 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11448770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19644.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 102-08-9 | C13H12N2S | 228,31 g/mol
N,N'-Diphenylthiourea besidder et bredt dipolmoment og er således involveret i dannelsen af brede metalchelaterede komplekser som den radioaktive forbindelse, der anvendes til radiofarmaceutisk billeddannelse og til behandling af metalforgiftning. Det bruges i udvikling af co-krystaller, der bruges inden for ikke-lineær optik til at generere nye sammenhængende bølgelængder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Diphenylthiourea besidder et bredt dipolmoment og er således involveret i dannelsen af brede metalchelaterede komplekser som den radioaktive forbindelse, der anvendes til radiofarmaceutisk billeddannelse og til behandling af metalforgiftning. Det bruges i udvikling af co-krystaller, der bruges inden for ikke-lineær optik til at generere nye sammenhængende bølgelængder.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-08-9
Molekylær formel C13H12N2S
Molekylvægt (g/mol) 228.31
MDL nummer MFCD00004921
InChI nøgle FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbanilide, diphenylthiourea, 1,3-diphenyl-2-thiourea, n,n'-diphenylthiourea, sulfocarbanilide, sym-diphenylthiourea, thiourea, n,n'-diphenyl, stabilisator c, rhenocure ca, vulkacit ca
PubChem CID 700999
IUPAC navn 1,3-diphenylthiourinstof
SMIL S=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diphenylthiourea
Smeltepunkt 150°C to 154°C
Tæthed 1.32
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 644277
Merck Index 14,3333
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 228.32
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Diphenylthiourea
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N'-Diphenylthiourea