Få mere at vide
N,N-Dimethylglycin hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11423138
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423138 5 g 5g
11433138 25 g 25g
11443138 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18892.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2491-06-7 | C4H10ClNO2 | 139,58 g/mol
N,N-Dimethylglycin (DMG) er en naturlig N-methyleret glycin, der bruges i sammenlignende analyse med andre N-methylerede glyciner såsom sarcosin ogβ ine. Anvendes i udviklingen af glycin-baserede ioniske væsker og emulgatorer. Det er også potentielt nyttigt som en biomarkør for proteinnedbrydning hos KOL-patienter. DMG bruges som et substrat til at identificere, differentiere og karakterisere aminosyremethyltransferaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Dimethylglycin (DMG) er en naturlig N-methyleret glycin, der bruges i sammenlignende analyse med andre N-methylerede glyciner såsom sarcosin ogβ ine. Anvendes i udviklingen af glycin-baserede ioniske væsker og emulgatorer. Det er også potentielt nyttigt som en biomarkør for proteinnedbrydning hos KOL-patienter. DMG bruges som et substrat til at identificere, differentiere og karakterisere aminosyremethyltransferaser.
Opløselighed
Opløselig i vand (næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Hygroskopisk, opbevares væk fra fugt. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2491-06-7
MDL nummer MFCD00012610
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylglycine hydrochloride
Smeltepunkt 189°C to 194°C
Molekylær formel C4H10ClNO2
Mængde 5 g
Beilstein 3910578
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,3244
Synonym n,n-dimethylglycine hydrochloride, dimethylglycine hydrochloride, glycine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, n-methylsarcosine hydrochloride, n,n-dimethylglycine hcl, dimethylamino acetic acid hydrochloride, unii-yxk75eae92, yxk75eae92, n,n-dimethylaminoacetic acid hydrochloride, 2-dimethylamino acetic acid hydrochloride
Opløselighedsinformation Soluble in water (almost transparency).
InChI nøgle FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CC(=O)O.Cl
IUPAC navn 2-(dimethylamino)eddikesyre;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 139.58
PubChem CID 75605
Formel vægt 139.58
Procent renhed 99%