Få mere at vide
N,N-Dimethylbenzylamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15838940
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15838940 1 L
15836350 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15838940 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8032061000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-83-3
Tekniske data
Smeltepunkt -75°C
Tæthed 0.90 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 180°C to 183°C/1013 hPa
Molekylær formel C6H5CH2N(CH3)2
MDL nummer MFCD00008329
Mængde 1 L
Synonym N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA, N,N-Dimethylbenzylamine
Molekylvægt (g/mol) 135.21