Få mere at vide
N,N-Dimethyl-p-toluidine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 99-97-8 |
| Smeltepunkt | -15°C |
| Tæthed | 0.94 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 215°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | 4-(CH3)C6H4N(CH3)2 |
| MDL nummer | MFCD00008316 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | N,N-Dimethyl-p-toluidine, 4-Dimethylaminotoluene, N,N-Dimethyl-p-toluidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.21 |
| Grad | Research |