Få mere at vide
N,N-dimethyl-p-toluidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081832
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404034
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11988.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 99-97-8 | C9H13N | 135.21 g/mol
N,N-Dimethyl-p-toluidin anvendes som polymerisationskatalysator for polyestere, acrylat og epoxyharpikser. Det bruges også som hærder til dental cement og i klæbemidler. Det tjener som mellemprodukt til fotografiske kemikalier, i industrielle lime, i kunstige fingerneglepræparater, farvestoffer, lægemidler. Det reagerer med vinylether i nærvær af kobber(II)chlorid giver tetrahydroquinoliner. Yderligere bruges det til at accelerere polymerisation af ethylmethacrylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Dimethyl-p-toluidin anvendes som polymerisationskatalysator for polyestere, acrylat og epoxyharpikser. Det bruges også som hærder til dental cement og i klæbemidler. Det tjener som mellemprodukt til fotografiske kemikalier, i industrielle lime, i kunstige fingerneglepræparater, farvestoffer, lægemidler. Det reagerer med vinylether i nærvær af kobber(II)chlorid giver tetrahydroquinoliner. Yderligere bruges det til at accelerere polymerisation af ethylmethacrylat.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-97-8
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00008316
InChI nøgle GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-toluidine, dimethyl-p-toluidine, benzenamine, n,n,4-trimethyl, n,n-dimethyl-4-methylaniline, n,n-dimethyl-para-toluidine, 4,n,n-trimethylaniline, dimethyl-4-toluidine, p-dimethylamino toluene, n,n-dimethyl-p-tolylamine, n,n,4-trimethylbenzenamine
PubChem CID 7471
IUPAC navn N,N,4-trimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-p-toluidine
Smeltepunkt -25°C
Tæthed 0.937
Kogepunkt 210°C to 211°C
Flammepunkt 83°C (181°F)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 100 g
FN nummer UN1708
Beilstein 774409
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Formel vægt 135.21
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.