Få mere at vide
N,N-Dimethyl-p-toluidin, 99%
Artikelnummer. 11424034
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424034 2500 g 2500g
11404034 100 g 100g
11414034 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424034 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11988.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4112.00 DKK
    3699.65 DKK / 2500g
    Spare 412.35 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 99-97-8 | C9H13N | 135,21 g/mol
N,N-Dimethyl-p-toluidin anvendes som polymerisationskatalysator for polyestere, acrylat og epoxyharpikser. Det bruges også som hærder til dental cement og i klæbemidler. Det tjener som mellemprodukt til fotografiske kemikalier, i industrielle lime, i kunstige fingerneglepræparater, farvestoffer, lægemidler. Det reagerer med vinylether i nærvær af kobber(II)chlorid giver tetrahydroquinoliner. Yderligere bruges det til at accelerere polymerisation af ethylmethacrylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Dimethyl-p-toluidin anvendes som polymerisationskatalysator for polyestere, acrylat og epoxyharpikser. Det bruges også som hærder til dental cement og i klæbemidler. Det tjener som mellemprodukt til fotografiske kemikalier, i industrielle lime, i kunstige fingerneglepræparater, farvestoffer, lægemidler. Det reagerer med vinylether i nærvær af kobber(II)chlorid giver tetrahydroquinoliner. Yderligere bruges det til at accelerere polymerisation af ethylmethacrylat.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-97-8
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00008316
InChI nøgle GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-toluidine, dimethyl-p-toluidine, benzenamine, n,n,4-trimethyl, n,n-dimethyl-4-methylaniline, n,n-dimethyl-para-toluidine, 4,n,n-trimethylaniline, dimethyl-4-toluidine, p-dimethylamino toluene, n,n-dimethyl-p-tolylamine, n,n,4-trimethylbenzenamine
PubChem CID 7471
IUPAC navn N,N,4-trimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-p-toluidine
Smeltepunkt -25 °C
Tæthed 0.937
Kogepunkt 210 °C til 211 °C
Flammepunkt 83 °C (181 °F)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 2500 g
FN nummer 1708
Beilstein 774409
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, ether og kloroform. Ublandelig med vand.
Formel vægt 135.21
Procent renhed 99%