Få mere at vide
N,N-Dimethyl-p-toluidin, 99%
Artikelnummer. 10703651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10703651 500 g Glasflaske 500g
10543884 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10703651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116905000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 99-97-8 | C9H13N | 135,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-97-8
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00008316
InChI nøgle GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-toluidine, dimethyl-p-toluidine, benzenamine, n,n,4-trimethyl, n,n-dimethyl-4-methylaniline, n,n-dimethyl-para-toluidine, 4,n,n-trimethylaniline, dimethyl-4-toluidine, p-dimethylamino toluene, n,n-dimethyl-p-tolylamine, n,n,4-trimethylbenzenamine
PubChem CID 7471
IUPAC navn N,N,4-trimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethyl-p-toluidine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 211,0 °C
Flammepunkt 83 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4N(CH3)2
Brydningsindeks 1,5450 til 1,5470
Mængde 500 g
Beilstein 12, 902
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Formel vægt 135.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethyl-p-toluidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.