Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N-Dimethyl-p-toluidine |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.9300g/mL |
| Kogepunkt | 211.0°C |
| Flammepunkt | 83°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N-Dimethyl-p-toluidine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.