Få mere at vide
N,N-Dimethyl-m-toluidin, 97+%
Artikelnummer. 11490933
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490933 25 g 25g
11480933 5 g 5g
11400943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490933 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13326.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121-72-2 | C9H13N | 135,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-72-2
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00008305
InChI nøgle CWOMTHDOJCARBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-m-toluidine, benzenamine, n,n,3-trimethyl, dimethyl-m-toluidine, m-methyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-methylaniline, m,n,n-trimethylaniline, n,n-dimethyl-3-methylaniline, dimetil-m-toluidina, n,n,3-trimethylbenzenamine, benzene, 1-dimethylamino-3-methyl
PubChem CID 8488
IUPAC navn N,N,3-trimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-m-toluidine
Smeltepunkt -15 °C
Tæthed 0.932
Kogepunkt 212 °C til 215 °C
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Brydningsindeks 1.55
Mængde 25 g
FN nummer UN1708
Beilstein 1422766
Formel vægt 135.21
Procent renhed 98%