Få mere at vide
N,N-Dimethyl-4-vinylanilin, TRC
Artikelnummer. 30387719
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387719 500 mg
30384312 50 mg
30374684 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387719 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD464873500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2039-80-7
Molekylær formel C10H13N
Molekylvægt (g/mol) 147.22
IUPAC navn 4-ethenyl-N,N-dimethylanilin
SMIL CN(C)c1ccc(C=C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-4-vinylaniline
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N/c1-4-9-5-7-10(8-6-9)11(2)3/h4-8H,1H2,2-3H3
Formel vægt 147.1048