missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Dimethyl-3-(p-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine, TRC

Artikelnummer. 30009042
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009042 500 mg
30008311 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD178480500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56225-81-1
Molekylær formel C18H20F3NO
Molekylvægt (g/mol) 323.35
Synonym N,N-Dimethyl-gamma-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine, N,N-Dimethyl-[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]amine;N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-1-amine
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine
SMIL CN(C)CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-3-(p-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20F3NO/c1-22(2)13-12-17(14-6-4-3-5-7-14)23-16-10-8-15(9-11-16)18(19,20)21/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.