Få mere at vide
N,N-Diethylacetoacetamid, 97%
Artikelnummer. 11446936
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446936 50 g 50g
11456936 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24019.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2235-46-3 | C8H15NO2 | 157,213 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2235-46-3
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.213
MDL nummer MFCD00026728
InChI nøgle NTMXFHGYWJIAAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethylacetoacetamide, n,n-diethyl-3-oxobutyramide, diethylacetoacetamide, butanamide, n,n-diethyl-3-oxo, acetoacetamide, n,n-diethyl, 1-diethylcarbamoyl-2-propanone, n,n-diethylacetylacetamide, acetoacetdiethylamide, diethylamid kyseliny acetoctove, diethylamid kyseliny acetoctove czech
PubChem CID 16699
IUPAC navn N,N-diethyl-3-oxobutanamid
SMIL CCN(CC)C(=O)CC(=O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethylacetoacetamide
Smeltepunkt <-73 °C
Tæthed 0.99
Kogepunkt 213 °C til 218 °C
Flammepunkt 94 °C (201 °F)
Brydningsindeks 1.472
Mængde 50 g
Beilstein 636486
Formel vægt 157.2
Procent renhed 97%