Få mere at vide
N,N-Diethyl-p-toluamid, TRC
Artikelnummer. 30240670
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240670 50 mg
30240604 250 mg
30240534 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47811550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2728-05-4
Molekylær formel C12 H17 N O
Molekylvægt (g/mol) 191.27
Synonym N,N-Diethyl-4-toluamide
IUPAC navn N,N-diethyl-4-methylbenzamid
SMIL CCN(CC)C(=O)c1ccc(C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethyl-4-toluamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-10(3)7-9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formel vægt 191.131