Få mere at vide
N,N-Diethyl-m-toluamid, 98%
Artikelnummer. 10458640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10458640 500 g Glasflaske 500g
10755181 100 g Glasflaske 100g
10217003 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10458640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114575000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00 DKK
    610.65 DKK / 500g
    Spare 104.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 134-62-3 | C12H17NO | 191,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-62-3
Molekylær formel C12H17NO
Molekylvægt (g/mol) 191.27
MDL nummer MFCD00009046
InChI nøgle MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
PubChem CID 4284
ChEBI CHEBI:7071
IUPAC navn N,N-diethyl-3-methylbenzamid
SMIL CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Diethyl-m-toluamide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9955g/mL
Kogepunkt 111 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt 155 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CON(C2H5)2
Brydningsindeks 1,5200 til 1,524
Mængde 500 g
Beilstein 09, II, 325
Merck Index 15, 2859
Specifik vægtfylde 0.9955
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, kloroform, diethylether, benzen
Viskositet 13,3 mPa (30 °C)
Formel vægt 191.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-m-toluamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.