Få mere at vide
N,N-diethyl-3-methylbenzamid, 97%
Beskrivelse
Det er den mest almindelige ingrediens i insektafskrækningsmidler og menes at virke som sådan, idet myg intenst ikke kan lide dens lugt. Deet er også et effektivt opløsningsmiddel og kan opløse plastik, rayon, spandex, andre syntetiske stoffer og malede eller lakerede overflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er den mest almindelige ingrediens i insektafskrækningsmidler og menes at virke som sådan, idet myg intenst ikke kan lide dens lugt. Deet er også et effektivt opløsningsmiddel og kan opløse plastik, rayon, spandex, andre syntetiske stoffer og malede eller lakerede overflader.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, stærke reduktionsmidler. Hold spist stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethyl-3-methylbenzamide |
| Tæthed | 0.997 |
| Kogepunkt | 110 °C til 112 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | 145 °C (293 °F) |
| Brydningsindeks | 1.523 |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 2046711 |
| Merck Index | 14,2856 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 191.27 |
| Vis mere |