Få mere at vide
N,N-diethyl-3-methylbenzamid, 97%
Artikelnummer. 11418097
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418097 100 g 100g
11428097 500 g 500g
11438097 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17486.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 134-62-3 | C12H17NO | 191,274 g/mol
Det er den mest almindelige ingrediens i insektafskrækningsmidler og menes at virke som sådan, idet myg intenst ikke kan lide dens lugt. Deet er også et effektivt opløsningsmiddel og kan opløse plastik, rayon, spandex, andre syntetiske stoffer og malede eller lakerede overflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er den mest almindelige ingrediens i insektafskrækningsmidler og menes at virke som sådan, idet myg intenst ikke kan lide dens lugt. Deet er også et effektivt opløsningsmiddel og kan opløse plastik, rayon, spandex, andre syntetiske stoffer og malede eller lakerede overflader.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, stærke reduktionsmidler. Hold spist stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-62-3
Molekylær formel C12H17NO
Molekylvægt (g/mol) 191.274
MDL nummer MFCD00009046
InChI nøgle MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
PubChem CID 4284
ChEBI CHEBI:7071
IUPAC navn N,N-diethyl-3-methylbenzamid
SMIL CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
Tæthed 0.997
Kogepunkt 110°C to 112°C (1 mmHg)
Flammepunkt 145°C (293°F)
Brydningsindeks 1.523
Mængde 100 g
Beilstein 2046711
Merck Index 14,2856
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 191.27
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethyl-m-toluamide