missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Didemethylorphenadrine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30134819
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134819 250 mg
30008330 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134819 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD439700250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17752-32-8
Molekylær formel C16 H19 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 277.79
Synonym (RS)-2-[(2-Methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Ethanamine, 2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-[(o-methyl-α-phenylbenzyl)oxy]-, hydrochloride (8CI), (o-Methyl-α-phenylbenzyloxy)ethylamine, hydrochloride, N,N-Didemethylorphenadrine hydrochloride
IUPAC navn 2-[(2-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethanamine;hydrochloride
SMIL Cl.Cc1ccccc1C(OCCN)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (RS)-2-[(2-Methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-13-7-5-6-10-15(13)16(18-12-11-17)14-8-3-2-4-9-14;/h2-10,16H,11-12,17H2,1H3;1H
Formel vægt 277.1233
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.