Få mere at vide
N,N'-Dibenzyloxycarbonyl-L-cystine, 98%
Artikelnummer. 15480879
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480879 25 g 25g
15460879 1 g 1g
15470879 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63917.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6968-11-2 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6968-11-2
MDL nummer MFCD00022030
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dibenzyloxycarbonyl-L-cystine
Smeltepunkt 119°C
Farve Hvid
Molekylær formel C7H10N2O2S
Beilstein 2550640
Synonym 3-amino-6-methylbenzenesulfonamide, 2-methyl-5-aminobenzene sulfonamide, 5-amino-2-methylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 5-amino-2-methyl, 5-amino-2-methyl-benzenesulfonamide, 3-aminosulfonyl-4-methylaniline, pubchem14390, p-aminotoluol-sulfonamid, acmc-1bcyh, ksc495k6b
InChI nøgle KTPBKMYOIFHJMI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 5-amino-2-methylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 186.23
Mængde 25 g
PubChem CID 235511
Formel vægt 508.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver