accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOSSHNOOHOONHOO

CAS RN 6968-11-2

IUPAC Navn: 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-[(2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-carboxyethyl)disulfanyl]propanoic acid
Synonymer: 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-[(2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-carboxyethyl)disulfanyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 508.56
Molekylformel: C22H24N2O8S2
InChi Key: PTRQEEVKHMDMCF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C(CSSCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)