Få mere at vide
N,N'-Dibenzyloxycarbonyl-L-cystine, 98%
Artikelnummer. 15470879
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470879 5 g 5g
15460879 1 g 1g
15480879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63917.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6968-11-2 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6968-11-2
MDL nummer MFCD00022030
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dibenzyloxycarbonyl-L-cystine
Smeltepunkt 119°C
Farve Hvid
Molekylær formel C22H24N2O8S2
Beilstein 2550640
Synonym z-cys-oh 2, cbz-cys-oh 2, di-z-l-cystine, n,n'-dicarbobenzoxy-l-cystine, n,n'-di-cbz-l-cystine, 2r-2-benzyloxy carbonyl amino-3-2r-2-benzyloxy carbonyl amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid, n,n'-dibenzyloxycarbonyl-l-cystine, n,n'-bis benzyloxycarbonyl-l-cystine, ambotzzaa1190, pubchem19022
InChI nøgle PTRQEEVKHMDMCF-UHFFFAOYNA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CSSCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-3-[[(2R)-2-carboxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)ethyl]disulfanyl]-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 508.56
Mængde 5 g
PubChem CID 385972
Formel vægt 508.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver