Få mere at vide
N,N'-Dibenzylethylendiamin Diacetaat Salt, TRC
Artikelnummer. 30137275
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137275 100 g
30138717 1 g
17944285 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137275 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD417190100G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-75-8
Molekylær formel C16 H20 N2 . 2 C2 H4 O2
Molekylvægt (g/mol) 360.45
Synonym N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate, 1,2-Ethanediamine, N1,N2-bis(phenylmethyl)-, acetate (1:2), 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(phenylmethyl)-, diacetate (9CI), Ethylenediamine, N,N'-dibenzyl-, diacetate (6CI,7CI,8CI), Benzathine diacetate, NSC 33274, NSC 81591
IUPAC navn eddikesyre; N,N'-dibenzylethan-1,2-diamin
SMIL CC(=O)O.CC(=O)O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
Formel vægt 360.2049