Få mere at vide
N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate, 99%
Artikelnummer. p-7047203
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304865 25 g 25g
11314865 100 g 100g
11324865 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17974.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-75-8 | C20H28N2O4 | 360.454 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-75-8
Molekylær formel C20H28N2O4
Molekylvægt (g/mol) 360.454
MDL nummer MFCD00040588
InChI nøgle MTRNNCLQPVCDLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dibenzylethylenediamine diacetate, n1,n2-dibenzylethane-1,2-diamine diacetate, n,n'-dibenzyl ethylenediamine diacetate, benzathine diacetate, dbed diacetate, unii-x18b8x2c22, n,n'-dibenzylethylenediammonium di acetate, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis phenylmethyl-, diacetate, bis acetic acid ; benzathine, 1,2-di benzylamino ethane diacetate
PubChem CID 31228
IUPAC navn eddikesyre;N,N'-dibenzylethan-1,2-diamin
SMIL CC(=O)O.CC(=O)O.C1=CC=C(C=C1)CNCCNCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate
Smeltepunkt 117°C to 118°C
Mængde 25 g
Beilstein 3781362
Merck Index 14,1064
Formel vægt 360.46
Procent renhed 99%