Få mere at vide
N,N'-Dibenzylethylendiamindiacetat, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate |
| Smeltepunkt | 117 °C til 118 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 3781362 |
| Merck Index | 14,1064 |
| Formel vægt | 360.46 |
| Procent renhed | 99% |