Få mere at vide
N,N'-Dibenzylethylenediamin, 97%
Beskrivelse
N,N'-dibenzylethylendiamin er et mellemprodukt af cephalosporin og penicillin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N′ -Dibenzylethylendiamin er et mellemprodukt af cephalosporin og penicillin.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Dibenzylethylenediamine |
| Smeltepunkt | 23 °C til 25 °C |
| Tæthed | 1.025 |
| Kogepunkt | 184 °C til 186 °C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lineær formel | C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5 |
| Brydningsindeks | 1.565 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 786668 |
| Vis mere |