Få mere at vide
N,N'-Dibenzylethylenediamine, 97%
Artikelnummer. 11352206
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352206 25 g 25g
11362206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03540.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140-28-3 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
N,N'-dibenzylethylendiamin er et mellemprodukt af cephalosporin og penicillin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Dibenzylethylendiamin er et mellemprodukt af cephalosporin og penicillin.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-28-3
Molekylær formel C16H20N2
Molekylvægt (g/mol) 240.35
MDL nummer MFCD00004771
InChI nøgle JUHORIMYRDESRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dibenzylethylenediamine, benzathine, dbed, benzatin, n1,n2-dibenzylethane-1,2-diamine, 1,2-bis benzylamino ethane, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis phenylmethyl, usaf do-53, unii-c659vz7p7t, ethylenediamine, n,n'-dibenzyl
PubChem CID 8793
ChEBI CHEBI:51344
IUPAC navn N,N'-dibenzylethan-1,2-diamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)CNCCNCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dibenzylethylenediamine
Smeltepunkt 23°C to 25°C
Tæthed 1.025
Kogepunkt 184°C to 186°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5
Brydningsindeks 1.565
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 786668
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,1064
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 240.35
Procent renhed 97%