Få mere at vide
N,N'-Di(o-tolyl)ethylenediamine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11421537
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11421537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24971.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-92-8
Molekylær formel C16H20N2
Molekylvægt (g/mol) 240.35
MDL nummer MFCD00048073
InChI nøgle ZQMPWXFHAUDENN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-di-o-tolylethylenediamine, n,n'-di o-tolyl ethylenediamine, n,n'-ethylenedi-o-toluidine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-methylphenyl, 1,2-ethanediamine, n1,n2-bis 2-methylphenyl, n,n'-bis 2-methylphenyl ethane-1,2-diamine, 2-methylphenyl 2-2-methylphenyl amino ethyl amine, n1,n2-bis 2-methylphenyl ethane-1,2-diamine, cambridge id 5185196, n,n'-di-o-tolylethylendiamin
PubChem CID 66759
IUPAC navn N,N'-bis(2-methylphenyl)ethane-1,2-diamine
SMIL CC1=CC=CC=C1NCCNC1=CC=CC=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Di(o-tolyl)ethylenediamine
Smeltepunkt 70°C to 73°C
Mængde 5 g
Formel vægt 240.35
Procent renhed 98%