Få mere at vide
N,N-Di-n-octylanilin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362539
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362539 5 g 5g
11352539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26644.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3007-75-8 | C22H39N | 317.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3007-75-8
Molekylær formel C22H39N
Molekylvægt (g/mol) 317.56
MDL nummer MFCD00155305
InChI nøgle PTRSTXBRQVXIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-di-n-octylaniline, benzenamine, n,n-dioctyl, dioctylphenylamine, benzenamine,n,n-dioctyl
PubChem CID 137791
IUPAC navn N,N-dioktylanilin
SMIL CCCCCCCCN(CCCCCCCC)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Di-n-octylaniline
Brydningsindeks 1.5495
Mængde 5 g
Formel vægt 317.56
Procent renhed 98%