Få mere at vide
N,N’-Di-Boc-(L)-cystine-dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Di-Boc-(L)-cystine-dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32N2O8S2/c1-17(2,3)27-15(23)19-11(13(21)25-7)9-29-30-10-12(14(22)26-8)20-16(24)28-18(4,5)6/h11-12H,9-10H2,1-8H3,(H,19,23)(H,20,24)/t11-,12-/m0/s1 |
| Mængde | 10 g |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |