CAS RN 77826-55-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N,N’-Di-Boc-(L)-cystine-dimethyl Ester, TRC
CAS: 77826-55-2 Molekylær formel: C18H32N2O8S2 Molekylvægt (g/mol): 468.59 Synonym: N,N’-Di-Boc-(L)-Cystine-Dimethyl Ester SMIL: COC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC)NC(=O)OC(C)(C)C