Få mere at vide
N,N-Di(2-hydroxypropyl)-p-toluidin (>85%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Di(2-hydroxypropyl)-p-toluidine |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO2/c1-10-4-6-13(7-5-10)14(8-11(2)15)9-12(3)16/h4-7,11-12,15-16H,8-9H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 223.1572 |