Få mere at vide
N,N-Di(2-hydroxypropyl)-p-toluidin (>85%), TRC
Artikelnummer. 30003327
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003327 1 g
30004198 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4466651G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38668-48-3
Molekylær formel C13 H21 N O2
Molekylvægt (g/mol) 223.31
Synonym 1,1'-[(4-Methylphenyl)imino]bis[2-propanol] (ACI), 2-Propanol, 1,1'-(p-tolylimino)di- (7CI), 1-[(2-Hydroxypropyl)(4-methylphenyl)amino]propan-2-ol, Diisopropanol-p-toluidine, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)-4-methylaniline, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)-p-toluidine, N,N-Di(2-hydroxypropyl)-p-toluidine, N,N-Diisopropanol-p-toluidine
IUPAC navn 1-[N-(2-hydroxypropyl)-4-methylanilino]propan-2-ol
SMIL CC(O)CN(CC(C)O)c1ccc(C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Di(2-hydroxypropyl)-p-toluidine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H21NO2/c1-10-4-6-13(7-5-10)14(8-11(2)15)9-12(3)16/h4-7,11-12,15-16H,8-9H2,1-3H3
Formel vægt 223.1572