Få mere at vide
(-)-N,N-Bisdesmethyl Tramadol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-N,N-Bisdesmethyl Tramadol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2/c1-17-13-7-4-6-11(9-13)14(16)8-3-2-5-12(14)10-15/h4,6-7,9,12,16H,2-3,5,8,10,15H2,1H3/t12-,14+/m1/s1 |
| Formel vægt | 235.1572 |