CAS RN 185502-39-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(-)-N,N-Bisdesmethyl Tramadol, TRC
CAS: 185502-39-0 Molekylær formel: C14H21NO2 Molekylvægt (g/mol): 235.32 Synonym: (1S,2S)-2-(Aminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)-cyclohexanol; IUPAC navn: (1R,2R)-2-(aminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-ol SMIL: O[C@@]1(C2=CC(OC)=CC=C2)CCCC[C@@]1([H])CN