Få mere at vide
N,N-Bis(4-methoxybenzyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30472828
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472828 250 mg
30470344 1 g
30464344 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30472828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM265690250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17061-62-0
Molekylær formel C16H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 257.33
Synonym N-(4-Methoxybenzyl)-1-(4-methoxyphenyl)methanamine, N,N-Bis(4-Methoxybenzyl)amine, Bis(4-methoxybenzyl)amine, 4,4'-dimethoxy-dibenzylamine
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]methanamin
SMIL COc1ccc(CNCc2ccc(OC)cc2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Bis(4-methoxybenzyl)amine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19NO2/c1-18-15-7-3-13(4-8-15)11-17-12-14-5-9-16(19-2)10-6-14/h3-10,17H,11-12H2,1-2H3
Formel vægt 257.1416